missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGK-alpha Antibody (OTI4A11), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18177674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18177674 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18177674

Marca: Novus Biologicals NBP270547JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DGK-alpha Monoclonal specifically detects DGK-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DGK-alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A11
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DAG kinase alpha, DAGK, DAGK1diacylglycerol kinase, alpha (80kD), DGK-alphaEC 2.7.1.107, diacylglycerol kinase alpha, diacylglycerol kinase, alpha 80kDa, Diglyceride kinase alpha, MGC12821,80 kDa diacylglycerol kinase, MGC42356
Símbolos de los genes DGKA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DGK-alpha (NP_001336) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1606.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.