missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGAT1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18791820 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18791820 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18791820

Marca: Novus Biologicals NB11041487JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DGAT1 Polyclonal antibody specifically detects DGAT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DGAT1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACAT-related gene product 1, AGRP1, ARGP1acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase related gene 1, DGATACAT related gene product 1, diacylglycerol O-acyltransferase 1, diacylglycerol O-acyltransferase homolog 1, diacylglycerol O-acyltransferase homolog 1 (mouse), Diglyceride acyltransferase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region (within residues 200-300) of human DGAT1. [Swiss-Prot# O75907]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8694
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.