missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DFF40/CAD Antibody (36A349), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18657629 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18657629 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18657629

Marca: Novus Biologicals NB12013592MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DFF40/CAD Monoclonal antibody specifically detects DFF40/CAD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DFF40/CAD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 36A349
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.-
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Anti-DFF40 monoclonal antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 205 to 222 of human DFF40.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1677
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.