Learn More
Dextrose, Anhydrous, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15507944 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15507944 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15597934 500 g Frasco de polietileno 500 g
2 options
Código de producto. 15507944
Marca: Avantor J.T.Baker 191905
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrose
Nombre de nota Anhydrous
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1L = 1.54kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Grado USP