Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Dextrin Sepharose™
Código de producto. p-3667182 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
11570684 25 ml 25 ml
10566305 100 ml 100 ml
2 options
Código de producto. 11570684
Marca: Cytiva 28935597
Proporcionan una purificación por afinidad adecuada de las proteínas diana recombinantes de unión a maltosa (MBP)
  • Las condiciones fisiológicas y una elución suave conservan la actividad de la proteína diana
  • Medio robusto y estable que permite alcanzar picos estrechos en la elución de la proteína diana
  • Compatible con los tampones acuosos más usados y fácilmente regenerable con 0,5 M de NaOH
  • Ampliación sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Material Dextrin Sepharose
Tamaño de partículas 34 μm
Matrix Affinity Resin
compliance-icons
Nombre del producto
  • dextrin sepharose high performance
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol