Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinyl Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Small
Medium
Large
X-Large
XL
En polvo:
Con talco
Powdered
Color:
Azul
Translucent
Descripción
- Diseño de nitrilo para proporcionar resistencia química y mecánica.
- Acabado con patrón en relieve para un buen agarre.
- Certificados para el contacto con alimentos y tratado para prevenir la proliferación de bacterias.
- Adecuados para los siguientes campos:
- Sector agroalimentario.
- Electrónica y montaje complejo.
- Sector gráfico.
- Pintura en el sector de la automovilística.
- Laboratorios farmacéuticos.
- Manipulación de productos químicos.
- Ligeramente pulverizado para que resulten más sencillos de poner y quitar.
- De un solo uso.
- Alternativa para las personas alérgicas al látex.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, norma básica EN 420-2003 CEE, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, EN 455-1 y 2 sobre normas médicas, Directiva europea n.° 1934/2004 sobre el contacto con alimentos, C Categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/12/08/0490, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0490 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Con patrones |
Material | Nitrilo |
En polvo | Con talco |
Tipo de producto | Gloves |
Tamaño | XL |
Grosor (métrico) | 0.1 mm |