Learn More
Honeywell Safety Products™ Dexgrip Carded Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Descripción
- Guantes tejidos de algodón y poliamida gris.
- La palma y las puntas de los dedos están revestidas de un látex azul y agrietado para ofrecer resistencia a la abrasión y a las perforaciones, así como un excelente agarre.
- Se adaptan perfectamente y proporcionan una buena movilidad.
- El hilo de algodón absorbe el sudor.
- Dorso ventilado para proporcionar transpirabilidad.
- Producto suministrado en un eficiente paquete de un solo par diseñado para las tareas autoservicio.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, norma básica EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 407-2004 sobre riesgos térmicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/12/08/0519, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0519 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
Descripción | Calibre 10 |
Coating Material | Látex agrietado |
Color | Gris, Azul |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Poliamida, Látex, Algodón |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |