Learn More
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Código de producto. 16464817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16464817 50 mg 50 miligramos
16498948 10 mg 10 miligramos
16489056 100 mg 100 miligramos
16441506 200 mg 200 miligramos
16422376 500 mg 500 miligramos
5 options
Código de producto. 16464817
Marca: Medchem Express HYN0348
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone 9,11-epoxide
CAS 24916-90-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O
Peso molecular (g/mol) 372.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.45
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation