Learn More
Destrin Antibody (OTI2F7), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30152516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30152516 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30152516 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271669CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Destrin Monoclonal antibody specifically detects Destrin in Canine,Human,Monkey,Mouse,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Destrin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F7
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ACTDPdestrin, Actin-depolymerizing factor, ADFbA462D18.2 (destrin (actin depolymerizing factor ADF) (ACTDP)), bA462D18.2, destrin (actin depolymerizing factor), DSN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DSTN (NP_006861) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11034
Especies diana Canine, Human, Monkey, Mouse, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1