Learn More
Desmoglein-3 Antibody (rDSG3/8612), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18582428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18582428 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18582428
Marca: Novus Biologicals NBP324108AF700
Mouse Monoclonal Antibody
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Desmoglein-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rDSG3/8612
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1830
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ