missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmoglein-3 Antibody (DSG3/2796), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18630408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18630408 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630408

Marca: Novus Biologicals NBP308410PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Desmoglein-3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon DSG3/2796
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 379-491) human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P32926)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1830
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.