Learn More
Desmoglein-1 Mouse, Clone: DSG1/1733, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1828-MSM3-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929897
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Desmoglein-1
Cell surface
DSG1/1733
Unconjugated
NP_001933
Mouse
150kDa (precursor) ;160kDa (mature)
Protein A/G Purified
RUO
1828
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
DSG1
Recombinant human desmoglein-1 protein fragment corresponding to intracellular domain
A431 or A-375 cells. Skin
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.