missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmoglein-1,2 Antibody (33-3D), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200057620 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18691649 0.025 mL 0.03 ml
18698088 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18691649 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2502280.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Desmoglein-1,2 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-1,2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Electron Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Desmoglein-1,2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Electron Microscopy
Clasificación Monoclonal
Clon 33-3D
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Electron Microscopy
Formulación PBS
Alias de gen Cadherin family member 4, Cadherin family member 5, desmoglein 1, desmoglein 2, desmoglein-1, desmoglein-2, Desmosomal glycoprotein 1, DG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine Desmoglein-1 from nasal epidermis
Método de purificación Thiophilic Chromatography
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Signaling
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1828
Especies diana Human, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.