missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmin Antibody (OTI4G1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18177533 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18177533 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18177533 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270565AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Desmin Monoclonal specifically detects Desmin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Desmin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G1
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein
Símbolos de los genes DES
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 104-391 of human Desmin (NP_001918) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1674
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.