missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Derazantinib, MedChemExpress

Código de producto. 16477776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477776 100 mg 100 miligramos
16467998 10 mg 10 miligramos
16453726 25 mg 25 miligramos
16433927 50 mg 50 miligramos
16430336 2 mg 2 miligramos
16400468 5 mg 5 miligramos
6 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16477776

Brand: Medchem Express HY19981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Derazantinib (ARQ-087) is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor; exhibits potent activity against FGFR1-3 chondrocytes with IC50s of 4.5, 1.8, and 4.5 nM, respectively.

Derazantinib (ARQ-087) is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor

Specifications

Nombre del producto químico o material Derazantinib
CAS 1234356-69-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29FN4O
Cantidad 100 mg
Sinónimo ARQ-087
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCNCCC1=CC(NC2=NC=C3C[C@@H](C4=CC=CC=C4F)C5=CC=CC=C5C3=N2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 468.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.57
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.