missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Derazantinib, MedChemExpress

Código de producto. 16453726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16453726 25 mg 25 miligramos
16477776 100 mg 100 miligramos
16467998 10 mg 10 miligramos
16433927 50 mg 50 miligramos
16430336 2 mg 2 miligramos
16400468 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16453726 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY19981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Derazantinib (ARQ-087) is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor; exhibits potent activity against FGFR1-3 chondrocytes with IC50s of 4.5, 1.8, and 4.5 nM, respectively.

Derazantinib (ARQ-087) is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Derazantinib
CAS 1234356-69-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29FN4O
Cantidad 25 mg
Sinónimo ARQ-087
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCNCCC1=CC(NC2=NC=C3C[C@@H](C4=CC=CC=C4F)C5=CC=CC=C5C3=N2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 468.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.57
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.