missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEPTOR/DEPDC6 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18222315 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18222315 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18222315

Marca: Novus Biologicals NBP149674AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DEPTOR/DEPDC6 Polyclonal specifically detects DEPTOR/DEPDC6 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DEPTOR/DEPDC6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8TB45
Alias de gen DEP domain containing 6, DEP domain containing mTOR interacting protein, DEP domain containing MTOR-interacting protein, DEP domain-containing mTOR-interacting protein, DEP domain-containing protein 6, DEP.6, DEPDC6FLJ12341, DKFZp564B1778, FLJ12428, FLJ13854
Símbolos de los genes DEPTOR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to an internal region of the human DEPTOR protein (within residues 10-200). [Swiss-Prot: Q8TB45]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64798
Especificidad de la prueba Human and mouse. Predicted to react with bovine based on 100% sequence homology.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.