Learn More
Dengue Virus NS1 protein Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18356852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18356852 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18356852 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306439AF750
Rabbit Polyclonal Antibody
Dengue Virus NS1 protein Polyclonal antibody specifically detects Dengue Virus NS1 protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dengue Virus NS1 protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Dengue virus (DENV) (type 2, strain New Guinea C) NS1 (AAC59275.1; Asp1-Ala352).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG