missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dengue Virus NS1 protein Antibody (12), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18545272 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18545272

Marca: Novus Biologicals NBP306437G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dengue Virus NS1 protein Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus NS1 protein in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dengue Virus NS1 protein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 12
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Dengue virus (DENV) (type 2, strain New Guinea C) NS1 (AAC59275.1; Asp1-Ala352).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.