Learn More
Dengue Virus 2 Envelope Antibody (144), FITC , Novus Biologicals™
Código de producto. 18614826 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18614826 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614826 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305828F
Mouse Monoclonal Antibody
Dengue Virus 2 Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dengue Virus 2 Envelope
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 144
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Envelope protein E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Produced in mouse immunized with recombinant Dengue virus (DENV) (type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid) E/ Envelope Protein (Domain III) (AAC59274.1; Met578-Gln680).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG