missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

delta-Sarcoglycan Antibody (19G8), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18190709 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18190709 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242662AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

delta-Sarcoglycan Monoclonal specifically detects delta-Sarcoglycan in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno delta-Sarcoglycan
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 19G8
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 35 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 35DAG, 35kD dystrophin-associated glycoprotein, CMD1LSG-delta, DAGD, delta-sarcoglycan, delta-SG, dystrophin associated glycoprotein, delta sarcoglycan, LGMD2F, MGC22567, placental delta sarcoglycan, sarcoglycan, delta (35kD dystrophin-associated glycoprotein), sarcoglycan, delta (35kDa dystrophin-associated glycoprotein), SGCDP, SGD
Símbolos de los genes SGCD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SGCD (57-289aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.