missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

delta Opioid R/OPRD1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18619099 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18619099 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18619099 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11079879MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

delta Opioid R/OPRD1 Polyclonal antibody specifically detects delta Opioid R/OPRD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno delta Opioid R/OPRD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen delta opioid receptor 1, delta-type opioid receptor, D-OR-1, DOR-1, opioid receptor, delta 1, OPRD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide comprising residues 3-17 of the mouse and rat DOR-1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4985
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.