Learn More
Thomil™ Desengrasante desinfectante seguro para alimentos DEGRASS D40 BAC
Código de producto. p-7220401
Encompass
Change view
Click to view available options
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Envase unitSize
17064287 Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 2
17054287 Etiquetado: solo en español paquete de 2
2 options
Contiene: Cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de benzalconio e hidróxido de potasio. Solo para uso profesional.
Código de producto. 17064287
Marca: Thomil™ LSLG059EX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene: Cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de benzalconio e hidróxido de potasio. Solo para uso profesional.
Limpiador alcalino con efecto 3D: desengrasa, desinfecta y desodoriza, todo en un solo paso. Especialmente adecuado para la industria alimentaria y para la limpieza de superficies extremadamente sucias compatibles con productos alcalinos.
  • Utilice una solución al 5 % como desengrasante de superficie, aumentando la dosis en función de la suciedad acumulada.
  • Bactericida UNE-EN 13697 en solución al 2 % tras 5 minutos de contacto con la aplicación manual o a través de centros de espuma; realice un enjuague posterior.
  • Fungicida UNE-EN 13697 en solución al 5 % tras 15 minutos de contacto con la aplicación manual o a través de centros de espuma; realice un enjuague posterior.
  • Viricida UNE-EN 14476 en solución al 10 % tras 15 minutos de contacto con la aplicación manual o a través de centros de espuma; realice un enjuague posterior.
  • Eficacia probada contra el coronavirus
  • Apto para la limpieza, el desengrasado y la desinfección de todo tipo de superficies resistentes a productos alcalinos
  • Ideal para diversas industrias, como empresas de catering y de limpieza
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 12,5 hasta 13,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Punto de ebullición de 104 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 14476, UNE-EN 13697
Composición Cloruro de didecildimetilamonio al 4 %, cloruro de benzil-c-alquildimetilamonio al 3,2 %
Concentración 5 - <10 %, 1 - <5 %
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento 5°C a 40°C
Descripción Desengrasante desinfectante seguro para alimentos
Dilución De 2% a 10%
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies resistentes a alcalinos
Envase Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Cantidad 2 unidades/caja
Volumen (métrico) 4 l