missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DEFB129 Recombinant Protein Antigen
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human DEFB129
The DEFB129 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
The DEFB129 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 140881 |
| Especie | Human |
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Competition |
| Símbolo de gen | DEFB129 |
| Tipo de etiqueta | Unconjugated |
| Peso molecular | 31 kDa |
| Cantidad | 100 μl |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido