Learn More
DEFA6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18663672 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18663672 100 μg 100 microlitros
18629164 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18663672
Marca: Novus Biologicals NBP297543100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
DEFA6 Polyclonal antibody specifically detects DEFA6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DEFA6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen DEF6HD-6, defensin 6, Defensin, alpha 6, defensin, alpha 6, Paneth cell-specific, defensin-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DEFA6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1671
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG