Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas con abrazaderas MaxQ™ 7000
La plataforma específica Thermo Scientific MaxQ 7000 lleva abrazaderas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Marca: Thermo Scientific™ 3540-4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La plataforma específica Thermo Scientific MaxQ 7000 lleva abrazaderas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales que convierten a los agitadores, plataformas y accesorios Thermo Scientific MaxQ 7000 en la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.
Requiere:
Pinzas y plataformas universales o plataformas específicas con pinzas previamente instaladas
Especificaciones
Matraz Erlenmeyer de 125 ml | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
11 in | |
13 in | |
MaxQ 7000 |
Agitador orbital con abrazaderas | |
6,35 x 12,7 mm (11 x 13 pulg.) | |
279,4 mm | |
330,2 mm | |
16 |