missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
DEDD Polyclonal antibody specifically detects DEDD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DEDD |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | CASP8IP1, death effector domain containing, death effector domain-containing, death effector domain-containing protein, Death effector domain-containing testicular molecule, DEDD1, DEDPRO1, DEFTKE05, FLDED1, FLDED-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LALERQGRCDESNFRQVLQLLRIITRHDLLPYVTLKRRRAVCPDLVDKYLEETSIRYVTPRALSD |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?