missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dectin-2/CLEC6A Antibody (545925), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144388 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30144388 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30144388

Marca: Novus Biologicals FAB31141CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dectin-2/CLEC6A Monoclonal antibody specifically detects Dectin-2/CLEC6A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dectin-2/CLEC6A
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 545925
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CLEC4N, CLECSF10, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 10, C-type lectin domain family 6 member A, C-type lectin domain family 6, member A, C-type lectin superfamily member 10, DC-associated C-type lectin 2, dectin 2, Dectin-2, DECTIN2, Dendritic cell-associated C-type lectin 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Dectin-2/CLEC6A, Thr46-Leu209, Accession # Q6EIG7
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93978
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.