missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Dectin-1/CLEC7A Antibody (Baylor patent anti-Dectin-1) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30044467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30044467 50 μg 50 microgramos
30047924 1 mg 1 miligramo
30047743 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30044467

Marca: Novus Biologicals™ NBP32845850ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Dectin-1/CLEC7A Monoclonal antibody specifically detects Dectin-1/CLEC7A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dectin-1/CLEC7A
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Baylor patent anti-Dectin-1
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9BXN2
Alias de gen Beta-glucan receptor, BGR, CLECSF12DC-associated C-type lectin 1, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 12, C-type lectin domain family 7 member A, C-type lectin domain family 7, member A, C-type lectin superfamily member 12, dectin-1, DECTIN1CANDF4, Dendritic cell-associated C-type lectin 1, dendritic cell-associated C-type lectin-1, hDectin-1, lectin-like receptor 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno CLEC7A
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64581
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.