missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dectin-1/CLEC7A Antibody (259931), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18621620 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18621620 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18621620 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1859D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dectin-1/CLEC7A Monoclonal antibody specifically detects Dectin-1/CLEC7A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dectin-1/CLEC7A
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 259931
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Beta-glucan receptor, BGR, CLECSF12DC-associated C-type lectin 1, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 12, C-type lectin domain family 7 member A, C-type lectin domain family 7, member A, C-type lectin superfamily member 12, dectin-1, DECTIN1CANDF4, Dendritic cell-associated C-type lectin 1, dendritic cell-associated C-type lectin-1, hDectin-1, lectin-like receptor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Dectin-1/CLEC7A, Thr66-Met201, Accession # NP_072092
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64581
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.