missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DECR1 Antibody (OTI4G4), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18180645 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18180645 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18180645 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270564UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DECR1 Monoclonal specifically detects DECR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DECR1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G4
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 2,4-dienoyl CoA reductase 1, mitochondrial, 4-enoyl-CoA reductase, 4-enoyl-CoA reductase [NADPH], DECR, DECR2,4-dienoyl-CoA reductase [NADPH]2,4-dienoyl-CoA reductase, mitochondrial, EC 1.3.1.34, NADPH, SDR18C1, short chain dehydrogenase/reductase family 18C, member 1
Símbolos de los genes DECR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DECR1 (NP_001350) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1666.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.