Learn More
Decorin Neo Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067725 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18587901 0.025 mg 25 microgramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18587901
Brand: Novus Biologicals NB100744030.025mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
Decorin Neo Polyclonal specifically detects Decorin Neo in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Decorin Neo
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL
Formulación PBS containing 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B
Símbolos de los genes DCN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C G G P K T L Q E of human Decorin Neo.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1634
Especificidad de la prueba Decorin Neo (JSCPKT)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Show More Show Less
For Research Use Only