missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decorin Neo Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587901 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18587901 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587901

Marca: Novus Biologicals NB100744030.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Decorin Neo Polyclonal specifically detects Decorin Neo in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Decorin Neo
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL
Formulación PBS containing 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B
Símbolos de los genes DCN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C G G P K T L Q E of human Decorin Neo.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1634
Especificidad de la prueba Decorin Neo (JSCPKT)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.