missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decorin Antibody (DCN/6289), Novus Biologicals™

Código de producto. 18617174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18617174 20 μg 20 microgramos
18622574 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18617174 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32064120ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Decorin Monoclonal antibody specifically detects Decorin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Elk, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Decorin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DCN/6289
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length Decorin protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1634
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.