missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decorin Antibody (DCN/3523), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18248216 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18248216 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18248216

Marca: Novus Biologicals NBP279908JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Decorin Monoclonal specifically detects Decorin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Decorin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DCN/3523
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B
Símbolos de los genes DCN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Decorin protein fragment (aa212-336) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07585)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.