missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Decorin Monoclonal specifically detects Decorin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Decorin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DCN/3523 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B |
| Símbolos de los genes | DCN |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?