Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Código de producto. 17405112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
25 Kg
5 Kg
17405112 1 x 10 kg 10 Kg
15410380 1 x 5 kg 5 Kg
10014490 1 x 25 kg 25 Kg
3 options
Código de producto. 17405112
Marca: Borer Chemie™ 502100.00K10R
Cleaner and neutralizer for laboratory washers. Shortens rinsing phases and reduces water consumption. deconex 25 ORGANACID is phosphate-free and suitable for environmental and water laboratories. Pre-rinsing agent against acid-soluble residues.
  • Neutralizador y limpiador para uso automatizado
  • Solución ecológica sin fosfatos ni surfactantes
  • Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
  • Reduce el consumo de agua de enjuague
  • Concentración de aplicación habitual: 3 ml/l
  • Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Aprox. 2,6 (solución al 1 %)
Composición Ácido orgánico
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 10 kg
Volumen (imperial) 2,2 gal
Volumen (métrico) 8,5 L
Peso (imperial) 22 lb.
Peso (métrico) 10 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 25 ORGANACID
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: citric aicd