Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 LIQ-x
Código de producto. p-7227844
Click to view available options
Cantidad:
1 x 6 kg
1 x 12 kg
1 x 30 kg
Tamaño de la unidad:
12 Kg
30 Kg
6 Kg
Código de producto. 17445122
Marca: Borer Chemie™ 519200.00KK5W
Universal use for automated cleaning of laboratory glassware and utensils. Without phosphates, surfactants and chlorine. deconex 22 LIQ-x is an ecological solution with an excellent performance. Acidic rinse with a deconex product recommended.
  • Concentrado para limpieza automatizada universal
  • Solución ecológica sin fosfatos ni surfactantes
  • Sin cloro, EDTA o NTA
  • Alta producción, concentración típica: De 5 a 10 ml/l
  • Amplio espectro de limpieza
  • Alto rendimiento gracias a la alta capacidad de dispersión
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Aprox. 12,2 (solución al 1 %)
Composición Álcalis, ligandos, agentes secuestradores
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 6 kg
Volumen (imperial) 1,3 gal
Volumen (métrico) 4,9 L
Peso (imperial) 13.2 lb.
Peso (métrico) 6 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6KG deconex 22 LIQ-x
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate