Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 SOLID
Descripción
- Limpiador en polvo para limpieza automatizada
- Alta producción, concentración típica: 3-5 g/l
- Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
- Enjuaga sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Amplio espectro de limpieza
- Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
- Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| pH | Aprox. 12,0 (solución al 1 %) |
| Composición | Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión |
| Concentración | Concentración |
| Tipo de recipiente | Cestillo |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Cantidad | 1 x 10 kg |
| Volumen (métrico) | 10 kg |
| Peso (imperial) | 22 lb. |
| Peso (métrico) | 10 kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- deconex 21
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- MIXTURE LIST-Contém: TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE, SODIUM HYPOCHLORITE