Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
Descripción
- Concentrado para limpieza automatizada
- Alta producción, concentración típica: De 5 a 10 ml/l
- Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
- Amplio espectro de limpieza
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
- Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | Aprox. 11,4 (solución al 1 %) |
| Composición | Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro |
| Concentración | Concentración |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Cantidad | 1 x 6 kg |
| Volumen (imperial) | 1,2 gal |
| Volumen (métrico) | 4,4 L |
| Peso (imperial) | 13.2 lb. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- deconex 21 CLF
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumsilicate, tripotassium phosphate