Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Código de producto. p-8014363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
10 x 1 kg
1 x 10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
5 Kg
17416492 10 x 1 kg 10 Kg
10422121 1 x 10 kg 10 Kg
10370161 1 x 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 17416492
Marca: Borer Chemie™ 500100.00F10W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la limpieza manual y automática de instrumental de vidrio, instrumentos y utensilios de laboratorio.El líquido Borer Chemie™ deconex™ 11 UNIVERSAL proporciona la eliminación sin residuos de suelos orgánicos e inorgánicos persistentes.
  • Concentrado para limpieza manual
  • Alta producción, concentración típica: de 20 ml/l a 50 ml/l
  • Enjuaga sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Contiene cloro activo
  • Sin EDTA y NTA
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Aprox. 11,6 (solución al 1 %)
Composición Álcalis, surfactantes, portador de cloro inorgánico
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 10 x 1 kg
Volumen (imperial) 0,2 gal
Volumen (métrico) 0,9 L
Peso (imperial) 22 lb.
Peso (métrico) 10 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 11 UNIVERSAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumhydroxide, sodium hypochlorate