missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEC1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5063862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18714953 0.025 mL 25 microlitros
18796313 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18714953

Marca: Novus Biologicals NB1001800SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 24 publications

44531 Polyclonal specifically detects 44531 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Chromatin Immunoprecipitation Sequencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DEC1
Aplicaciones Western Blot, ChIP Assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:15000, Simple Western 1:50, Chromatin Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 29715265), Flow Cytometry 2-5 ug/ml, ELISA reported in scientific literature (PMID 31061528), Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500 - 1:1000, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Chromatin Immunoprecipitation Sequencing reported in scientific literature (PMID 31061528)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O14503
Alias de gen basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2, basic helix-loop-helix family, member e40, bHLHb2, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, class E basic helix-loop-helix protein 40, DEC1HLHB2, differentially expressed in chondrocytes 1, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, differentiated embryo chondrocyte expressed gene 1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 protein, STRA13FLJ99214, Stra14
Símbolos de los genes BHLHE40
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal region of human DEC1 (between amino acids 350-412) [UniProt O14503]
Peso molecular del antígeno 46 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación HIF Target Genes, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8553
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.