missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEC-205/CD205 Antibody (ILA114A), Novus Biologicals™

Código de producto. 18275345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18275345 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18275345

Marca: Novus Biologicals NBP260973

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DEC-205/CD205 Monoclonal specifically detects DEC-205/CD205 in Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DEC-205/CD205
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ILA114A
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000
Formulación Ascites with 0.09% Sodium Azide
Símbolos de los genes LY75
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Goat ConA stimulated mononuclear leukocytes
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mg
Primario o secundario Primary
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.