missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEC-205/CD205 Antibody (HD30) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18268393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18268393 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18268393 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1410030.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DEC-205/CD205 Monoclonal specifically detects DEC-205/CD205 in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Renal Cell Carcinoma (gp200)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HD30
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:200, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.4) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O60449
Alias de gen CD205LY-75, CLEC13BLy-75, C-type lectin domain family 13 member B, DEC-205CD205 antigen, GP200-MR6, lymphocyte antigen 75
Símbolos de los genes LY75
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified extracellular domain of human CD205-IgG1 Fc fusion protein.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4065
Especificidad de la prueba This antibody specifically recognises CD205, otherwise known as DEC205, a type I transmembrane glycoprotein and member of the macrophage mannose receptor family of C-type lectins, predominantly expressed by human dendritic cells.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.