Learn More
Novus Biologicals™ DEC-205/CD205 Antibody (CDX-1401) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | DEC-205/CD205 |
|---|---|
| Clon | CDX-1401 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30044860
|
Novus Biologicals™
NBP3-28277-1mg |
1 mg |
920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30047870
|
Novus Biologicals™
NBP3-28277-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30045831
|
Novus Biologicals™
NBP3-28277-100ug |
100 μg |
337.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DEC-205/CD205 Monoclonal antibody specifically detects DEC-205/CD205 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssayEspecificaciones
| DEC-205/CD205 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Human | |
| O60449 | |
| LY75/ CD205/DEC-205 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| CDX-1401 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD205;DCL-1 fusion;DEC-205;gp200;Ly-75;Lymphocyte antigen 75;membrane antigen MN;RP23-10L17.4 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |