Learn More
Novus Biologicals™ DEC-205/CD205 Antibody (CDX-1401) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. 30044860 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30044860 1 mg 1 miligramo
30047870 50 μg 50 microgramos
30045831 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 30044860
Marca: Novus Biologicals™ NBP3282771mg
Human Monoclonal Antibody
DEC-205/CD205 Monoclonal antibody specifically detects DEC-205/CD205 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DEC-205/CD205
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon CDX-1401
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen O60449
Alias de gen CD205;DCL-1 fusion;DEC-205;gp200;Ly-75;Lymphocyte antigen 75;membrane antigen MN;RP23-10L17.4
Especie del huésped Human
Inmunógeno LY75/ CD205/DEC-205
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1