missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DEC-205/CD205 Antibody (523203) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30023125 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30023125 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30023125 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor FAB2047P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DEC-205/CD205 Monoclonal antibody specifically detects DEC-205/CD205 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DEC-205/CD205
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 523203
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD205;DCL-1 fusion;DEC-205;gp200;Ly-75;Lymphocyte antigen 75;membrane antigen MN;RP23-10L17.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DEC-205/CD205, Cys216-Cys501, Accession # O60449
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Dendritic Cell Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Renal Cell Carcinoma Cell Markers, Vision
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.