missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX6 Antibody (OTI2D6), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18122643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18122643 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18122643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270563AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDX6 Monoclonal specifically detects DDX6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDX6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D6
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6, DEAD box protein 6, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 6 (RNA helicase, 54kD), EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ36338, HLR2DEAD box-6, Oncogene RCK, probable ATP-dependent RNA helicase DDX6, RCKP54
Símbolos de los genes DDX6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-298 of human DDX6 (NP_004388) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1656.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.