missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18312888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18312888 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18312888

Marca: Novus Biologicals H00001656D01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DDX6 Polyclonal antibody specifically detects DDX6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDX6
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_004388.1
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6, DEAD box protein 6, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 6 (RNA helicase, 54kD), EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ36338, HLR2DEAD box-6, Oncogene RCK, probable ATP-dependent RNA helicase DDX6, RCKP54
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DDX6 (NP_004388.1, 1 a.a. - 472 a.a.) full-length human protein. MGLSSQNGQLRGPVKPTGGPGGGGTQTQQQMNQLKNTNTINNGTQQQAQSMTTTIKPGDDWKKTLKLPPKDLRIKTSDVTSTKGNEFEDYCLKRELLMGIFEMGWEKPSPIQEESIPIALSGRDILARAKNGTGKSGAYLIPLLERLDLKKDNIQAMVIVPTRELALQVSQICIQVSKHMGGAKVMATTGGTNLRDDIMRLDDTVHVVIATPGRILDLIKKGVAKVDHVQMIVLDEADKLLSQDFVQIMEDIILTLPKNRQILLYSATFPLSVQKFMNSHLQKPYEINLMEELTLKGVTQYYAYVTERQKVHCLNTLFSRLQINQSIIFCNSSQRVELLAKKISQLGYSCFYIHAKMRQEHRNRVFHDFRNGLCRNLVCTDLFTRGIDIQAVNVVINFDFPKLAETYLHRIGRSGRFGHLGLAINLITYDDRFNLKSIEEQLGTEIKPIPSNIDKSLYVAEYHSEPVEDEKP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1656
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.