Learn More
DDX6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18709783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. unitSize
18709783 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18709783 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB200192
Rabbit Polyclonal Antibody
DDX6 Polyclonal specifically detects DDX6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6, DEAD box protein 6, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 6 (RNA helicase, 54kD), EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ36338, HLR2DEAD box-6, Oncogene RCK, probable ATP-dependent RNA helicase DDX6, RCKP54
Símbolos de los genes DDX6
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
For Research Use Only